Tisk…
Dibutyltin oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
OR921569-5G OR921569-100G
APOSOR921569-5GEA 622 CZK
APOSOR921569-5G APOSOR921569-100G
Dibutyltin oxide 95%
Dibutyltin oxide
Vzorec: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1.580
MDL Number: MFCD00001992
CAS číslo: 818-08-6
UN: 3146
ADR: 6.1 II