Tisk…
Phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR11007-25G OR11007-100G OR11007-500G
APOSOR11007-25GEA 1450 CZK
APOSOR11007-25G APOSOR11007-100G APOSOR11007-500G
Phenylboronic acid pinacol ester
Phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₂
MW: 204.08
Bod tání: 27…31 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
MDL Number: MFCD00966985
CAS číslo: 24388-23-6