Tisk…
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48672-250MG PC48672-1G
APOSPC48672-250MGEA 6220 CZK
APOSPC48672-250MG APOSPC48672-1G
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione 98%
2-(Difluoromethylsulphanyl)isoindole-1,3-dione
Vzorec: C₉H₅F₂NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32066858
CAS číslo: 1805773-37-8