Tisk…

5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR965190-1G OR965190-5G
APOSOR965190-1GEA 2780 CZK
APOSOR965190-1G APOSOR965190-5G
5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄IN₃
MDL Number: MFCD13189362
CAS číslo: 175791-53-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR