Tisk…
1,2,4-Triazol-5-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR931823-1G OR931823-5G OR931823-25G
APOSOR931823-1GEA 705 CZK
APOSOR931823-1G APOSOR931823-5G APOSOR931823-25G
1,2,4-Triazol-5-one 98%
1,2,4-Triazol-5-one
Vzorec: C₂HN₃O
MDL Number: MFCD01446029
CAS číslo: 42131-33-9