Tisk…
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10934-25G OR10934-100G
APOSOR10934-25GEA 2110 CZK
APOSOR10934-25G APOSOR10934-100G
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₂
Bod tání: 166…168 °C
MDL Number: MFCD00005610
CAS číslo: 4792-67-0