Tisk…
Phenazine-1,6-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62191-50MG OR62191-100MG OR62191-250MG
APOSOR62191-50MGEA 3060 CZK
APOSOR62191-50MG APOSOR62191-100MG APOSOR62191-250MG
Phenazine-1,6-diol
Phenazine-1,6-diol
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₂
MW: 212.20 g/mol
MDL Number: MFCD01708477
CAS číslo: 69-48-7