Tisk…
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
OR01993-5G OR01993-25G
APOSOR01993-5GEA 2070 CZK
APOSOR01993-5G APOSOR01993-25G
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Bod tání: 58…59 °C
MDL Number: MFCD07779385
CAS číslo: 147804-30-6