Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49824-250MG PC49824-1G
APOSPC49824-250MGEA 7440 CZK
APOSPC49824-250MG APOSPC49824-1G
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine 95%
2-Bromo-3-fluoro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂BrFIN
MW: 301,88 g/mol
MDL Number: MFCD13185371
CAS číslo: 1214323-00-8