Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC49634-250MG PC49634-1G PC49634-5G
APOSPC49634-250MGEA 4100 CZK
APOSPC49634-250MG APOSPC49634-1G APOSPC49634-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
MDL Number: MFCD22546902
CAS číslo: 1018678-39-1