Tisk…

2-Chloronicotinamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1214-1G OR1214-5G OR1214-25G
APOSOR1214-1GEA 622 CZK
APOSOR1214-1G APOSOR1214-5G APOSOR1214-25G
2-Chloronicotinamide 97%
2-Chloronicotinamide
Vzorec: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Bod tání: 164 - 167 °C
MDL Number: MFCD00006237
CAS číslo: 10366-35-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR