Tisk…
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR918689-250MG OR918689-1G
APOSOR918689-250MGEA 3060 CZK
APOSOR918689-250MG APOSOR918689-1G
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
MDL Number: MFCD11041390
CAS číslo: 625471-04-7