Tisk…
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 5200 CZK
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 281 °C
Hustota: 1,241
MDL Number: MFCD00468104
CAS číslo: 487-19-4