Tisk…
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR62195-250MG OR62195-1G
APOSOR62195-250MGEA 4630 CZK
APOSOR62195-250MG APOSOR62195-1G
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine
Vzorec: C₅H₄BrIN₂
MDL Number: MFCD28344964
CAS číslo: 1300750-77-9