Tisk…
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0806-1G OR0806-5G
APOSOR0806-1GEA 4140 CZK
APOSOR0806-1G APOSOR0806-5G
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine 98%
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂
Bod varu: 120/4 mm °C
MDL Number: MFCD03092939
CAS číslo: 14759-08-1