Tisk…
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR929296-250MG OR929296-1G OR929296-5G
APOSOR929296-250MGEA 4440 CZK
APOSOR929296-250MG APOSOR929296-1G APOSOR929296-5G
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₃
MW: 233,03 g/mol
MDL Number: MFCD11977426
CAS číslo: 62516-08-9