5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR72088-1G
OR72088-5G
APOSOR72088-1GEA
2820
CZK
APOSOR72088-1G
APOSOR72088-5G
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
5-Amino-2-methylquinoline hydrochloride
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂·ClH |
CAS číslo:
2828564-69-6 |