Tisk…
(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61460-5G OR61460-25G
APOSOR61460-5GEA 1080 CZK
APOSOR61460-5G APOSOR61460-25G
(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
(1R)-(-)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Vzorec: 2C₈H₁₁NO·H₂O
Storage Temperature: Freezer
UN: 3259
ADR: 8,III