Tisk…
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 622 CZK
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Vzorec: C₈H₁₉NO₂
Bod varu: 95 °C
Hustota: 0,954
Bod vzplanutí: 93 °C
MDL Number: MFCD00020604
CAS číslo: 140-82-9