1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3'-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 3-Bromo-4-hydroxyacetophenone
OR019102-1G
OR019102-5G
APOSOR019102-1GEA
1740
CZK
APOSOR019102-1G
APOSOR019102-5G
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 97%
1-(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ Bod tání: 113 °C |
MDL Number:
MFCD03208974 CAS číslo: 1836-06-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...