Tisk…
5-Chloro-2-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-methylnitrobenzene
OR17862-5G OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA 622 CZK
APOSOR17862-5G APOSOR17862-25G
5-Chloro-2-nitrotoluene 98%
5-Chloro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod tání: 27 - 30 °C
MDL Number: MFCD00024579
CAS číslo: 5367-28-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III