Tisk…
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
OR315373-5G
APOSOR315373-5GEA 1740 CZK
APOSOR315373-5G
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClNO
MW: 222,11 g/mol
Bod tání: 128 - 131 °C
MDL Number: MFCD00277472
CAS číslo: 86604-75-3