Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC37880-250MG PC37880-1G
APOSPC37880-250MGEA 7440 CZK
APOSPC37880-250MG APOSPC37880-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MDL Number: MFCD14698505
CAS číslo: 960249-94-9