Tisk…
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55090-250MG OR55090-1G
APOSOR55090-250MGEA 4370 CZK
APOSOR55090-250MG APOSOR55090-1G
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane tech
1,19-Diamino-4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane
Vzorec: C₁₄H₃₂N₂O₅
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01630929
CAS číslo: 869308-34-9