Tisk…

1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR55069-100MG OR55069-250MG OR55069-1G
APOSOR55069-100MGEA 24600 CZK
APOSOR55069-100MG APOSOR55069-250MG APOSOR55069-1G
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Vzorec: C₁₄H₁₄N₄O
MDL Number: MFCD30723358
CAS číslo: 1968547-14-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR