Tisk…

1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1,3,3-Trimethyl-5-oxo-cyclohexane-1-carbonitrile

OR54837-1G OR54837-5G
APOSOR54837-1GEA 7440 CZK
APOSOR54837-1G APOSOR54837-5G
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
1,3,3-Trimethyl-5-oxocyclohexanecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.24 g/mol
Bod tání: 66…67 °C
MDL Number: MFCD01937789
CAS číslo: 7027-11-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR