Tisk…
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54821-250MG OR54821-1G
APOSOR54821-250MGEA 622 CZK
APOSOR54821-250MG APOSOR54821-1G
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrN₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12546518
CAS číslo: 16867-56-4