Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54712-250MG
OR54712-1G
OR54712-5G
APOSOR54712-250MGEA
5390
CZK
APOSOR54712-250MG
APOSOR54712-1G
APOSOR54712-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate
Vzorec:
C₈H₅BrClIO₂ |
MDL Number:
MFCD26865671 CAS číslo: 1566999-42-5 |