Tisk…
2-Chloronaphthalene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR963893-1G OR963893-5G OR963893-25G
APOSOR963893-1GEA 622 CZK
APOSOR963893-1G APOSOR963893-5G APOSOR963893-25G
2-Chloronaphthalene 96%
2-Chloronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇Cl
MW: 162,62 g/mol
Bod varu: 256 °C
Bod tání: 57…61 °C
MDL Number: MFCD00035731
CAS číslo: 91-58-7