2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Chloro-5-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR906824-250MG
OR906824-1G
OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA
6550
CZK
APOSOR906824-250MG
APOSOR906824-1G
APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Vzorec:
C₆H₇BClNO₂ MW: 171.389 g/mol Bod tání: 110…120 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16610704 CAS číslo: 2377605-91-7 |