Tisk…
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52897-1G OR52897-5G OR52897-10G
APOSOR52897-1GEA 3540 CZK
APOSOR52897-1G APOSOR52897-5G APOSOR52897-10G
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₅
MDL Number: MFCD00463877
CAS číslo: 55076-32-9