Tisk…
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR361136-250MG OR361136-1G OR361136-5G
APOSOR361136-250MGEA 1950 CZK
APOSOR361136-250MG APOSOR361136-1G APOSOR361136-5G
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene
Vzorec: C₈H₇BO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08689553
CAS číslo: 263368-72-5