Tisk…
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52119-250MG OR52119-1G
APOSOR52119-250MGEA 9330 CZK
APOSOR52119-250MG APOSOR52119-1G
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine tech
7-Bromo-2-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
MDL Number: MFCD22460486
CAS číslo: 1401687-52-2