Tisk…
Tetraphenylphosphonium bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315491-25G OR315491-100G OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA 1450 CZK
APOSOR315491-25G APOSOR315491-100G APOSOR315491-500G
Tetraphenylphosphonium bromide 98%
Tetraphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₀BrP
Bod tání: 294 - 296 °C
MDL Number: MFCD00011915
CAS číslo: 2751-90-8