Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480609-5G OR480609-25G OR480609-100G
APOSOR480609-5GEA 622 CZK
APOSOR480609-5G APOSOR480609-25G APOSOR480609-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄S
Bod tání: 47 - 53 °C
MDL Number: MFCD00065586
CAS číslo: 2488-15-5