2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR47899-250MG
OR47899-1G
OR47899-5G
APOSOR47899-250MGEA
5460
CZK
APOSOR47899-250MG
APOSOR47899-1G
APOSOR47899-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₂BrClN₂ |
MDL Number:
MFCD18261449 CAS číslo: 1211537-53-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |