Tisk…
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR45204-250MG OR45204-1G OR45204-5G
APOSOR45204-250MGEA 4960 CZK
APOSOR45204-250MG APOSOR45204-1G APOSOR45204-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₇NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32219466
CAS číslo: 2654087-86-0
UN: 1993