2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Bromo-5-iodo-3-methylphenyl)methanol
OR45195-250MG
OR45195-1G
OR45195-5G
APOSOR45195-250MGEA
5390
CZK
APOSOR45195-250MG
APOSOR45195-1G
APOSOR45195-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₈BrIO MW: 326.96 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32868532 CAS číslo: 2091676-26-3 |