Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC99475-5G PC99475-25G PC99475-100G
APOSPC99475-5GEA 622 CZK
APOSPC99475-5G APOSPC99475-25G APOSPC99475-100G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Bod varu: 168…170 °C
Hustota: 1,373
Bod vzplanutí: 83 °C
MDL Number: MFCD00013289
CAS číslo: 98349-22-5