Tisk…
1-Iodoperfluorbutane tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 662 CZK
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
1-Iodoperfluorbutane tech
1-Iodoperfluorbutane
Vzorec: C₄F₉I
Bod varu: 64…66 °C
Bod tání: –88 °C
Hustota: 2,01
Bod vzplanutí: >115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001062
CAS číslo: 423-39-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III