2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC99407-250MG
PC99407-1G
PC99407-5G
APOSPC99407-250MGEA
5060
CZK
APOSPC99407-250MG
APOSPC99407-1G
APOSPC99407-5G
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Vzorec:
C₅H₂F₃NOS·H₂O MW: 199.15 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD30742687 CAS číslo: 2097800-30-9 |