Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC99136-250MG PC99136-1G PC99136-5G
APOSPC99136-250MGEA 5790 CZK
APOSPC99136-250MG APOSPC99136-1G APOSPC99136-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.92 g/mol
MDL Number: MFCD33404156
CAS číslo: 2090979-68-1
UN: 3261
ADR: 8 III