Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 5460 CZK
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
MW: 271,01 g/mol
MDL Number: MFCD32878885
CAS číslo: 2091678-71-4