Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC99133-250MG PC99133-1G PC99133-5G
APOSPC99133-250MGEA 4960 CZK
APOSPC99133-250MG APOSPC99133-1G APOSPC99133-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.01 g/mol
MDL Number: MFCD22052785
CAS číslo: 194804-96-1