Tisk…
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400549-250MG OR400549-1G OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA 4960 CZK
APOSOR400549-250MG APOSOR400549-1G APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,52 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12139079
CAS číslo: 30095-51-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III