Tisk…
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400034-250MG OR400034-1G OR400034-5G
APOSOR400034-250MGEA 5390 CZK
APOSOR400034-250MG APOSOR400034-1G APOSOR400034-5G
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrClNO₃
MDL Number: MFCD11604568
CAS číslo: 122588-67-4