Tisk…
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 3060 CZK
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃N
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11042620
CAS číslo: 445303-96-8