Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Chloro-2-fluoro-3-picoline
PC9275-5G PC9275-25G PC9275-100G PC9275-500G
APOSPC9275-5GEA 992 CZK
APOSPC9275-5G APOSPC9275-25G APOSPC9275-100G APOSPC9275-500G
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Chloro-2-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145.56
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095094
CAS číslo: 375368-84-6