Tisk…
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 2570 CZK
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₉IO
MW: 296.11 g/mol
Bod tání: 196…202 °C
MDL Number: MFCD02258843
CAS číslo: 29558-78-9