Tisk…
(±)-2-Phenylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
638641-25G 638641-5G
SIAL638641-25GEA 17260 CZK
SIAL638641-25G SIAL638641-5G
(±)-2-Phenylpiperazine, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
MDL Number: MFCD01871362
CAS číslo: 5271-26-1